missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT1 Rabbit anti-Human, Porcine, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16846743 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16846743 20 μL 20 microlitros
16836743 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16846743 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 103871AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The OCT1 transcription factor was among the first identified members of the POU transcription factor family. Members of this family contain the POU domain, a 160-amino acid region necessary for DNA binding to the octameric sequence ATGCAAAT.

Especificaciones

Antígeno OCT1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica POU2F1
N.º de referencia del gen P14859, Q29076
Alias de gen NF A1, Oct 1, OCT1, Octamer binding protein 1, OTF 1, OTF1, POU class 2 homeobox 1, POU2F1
Símbolos de los genes POU2F1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OCT1 Fusion Protein Ag0586
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 397501, 5451
Especies diana Pig, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.