Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada Oct-O-Mat™ Classic Honeycomb
Código de producto. 17792218
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 × 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17792218 100 × 75 cm cada uno
17702228 120 x 80 cm cada uno
17712228 150 x 100 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17792218 Proveedor Notrax N.º de proveedor 564S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.86€
    53.05€ / paquete de 1
    Ahorro 11.81€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La alfombrilla de caucho tradicional y octogonal exterior Oct-O-Mat™ se conoce por sus grandes orificios que proporcionan tracción y un drenaje excelente en condiciones climáticas extremas y zapatos de raspado para evitar que la suciedad entre en el
  • La alfombrilla de caucho tradicional y octogonal exterior Oct-O-Mat™ se conoce por sus grandes orificios que proporcionan tracción y un drenaje excelente en condiciones climáticas extremas y zapatos de raspado para evitar que la suciedad entre en el edificio
  • Estas alfombrillas de alta resistencia, fabricadas con un compuesto de caucho duradero, soportan un tránsito de pies constante, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
  • El caucho resistente ofrece una adherencia excelente y se adapta a cualquier superficie mientras que las pestañas levantadas de debajo permiten que el agua fluya fácilmente en todas las direcciones, manteniendo la superficie despejada
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 100 × 75 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 3,3 ft
Longitud (métrico) 100 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 75 cm