Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de caucho exterior elegante Oct-O-Flex Beveled™
Código de producto. 17762238
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17762238 90 x 70 cm cada uno
17742238 150 x 90 cm cada uno
17752238 180 x 120 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17762238 Proveedor Notrax N.º de proveedor 599B7090OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    50.65€ / paquete de 1
    Ahorro 8.15€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
La alfombrilla de caucho exterior Oct-O-Flex Beveled™ se conoce por su diseño de anillo octogonal con pequeños orificios de drenaje y una superficie lisa, lo que hace que esta alfombrilla de última generación cumpla con la normativa de la UE para en
  • La alfombrilla de caucho exterior Oct-O-Flex Beveled™ se conoce por su diseño de anillo octogonal con pequeños orificios de drenaje y una superficie lisa, lo que hace que esta alfombrilla de última generación cumpla con la normativa de la UE para entradas públicas y la alfombrilla ideal para el acceso sobre ruedas (carros, sillas de ruedas, maletas, etc.)
  • Los bordes moldeados de los cuatro lados están biselados para permitir un acceso fácil a la alfombrilla y evitar tropiezos
  • Las alfombrillas Oct-O-Flex™, fabricadas con un compuesto de caucho duradero que resiste el tránsito denso de pies, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
  • El biselado Oct-O-Flex™ tiene una excelente adherencia y se adapta a cualquier superficie mientras que los cierres elevados de debajo permiten que el agua se drene fácilmente, manteniendo la superficie limpia y seca
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 70 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 70 cm