Learn More
CellPath Matriz de inclusión de OCT
Código de producto. 15212776
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15212776 125 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15212776 Proveedor CellPath N.º de proveedor KMA010000A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para su uso entre −20 °C y −30 °C
  • Nivel de líquido claramente visible en el frasco
  • Gran viscosidad
  • Se congela rápidamente utilizando CryoSpray
  • Frasco dispensador fácil de usar
  • El medio se congela rápidamente con un daño mínimo por la formación de cristales y es un medio de soporte ideal para cortar secciones de tejido
  • Se extrae fácilmente del portaobjetos para microscopio antes de la tinción
  • Cuenta con una boquilla moldeada en la tapa
  • Peso molecular de OCT: 94,07g/mol
Especificaciones
Capacidad 125 mL