Learn More
CELLPATH MATRIZ DE INCORPORACIÓN OCT
Código de producto. 30226281
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Liquid
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
30226281 Liquid 125 ml
1 options
Código de producto. 30226281 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor KMA010000A
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de inclusión para criomicrotomía OCT está diseñado para usarse entre -20 °C y -30 °C. El medio se congela rápidamente con un daño mínimo por la formación de cristales y es un medio de soporte ideal para cortar secciones de tejido.
  • Ventajas clave:
  • Nivel de líquido visible en un dispensador fácil de usar.
  • Miscible con agua para facilitar la extracción del tejido del soporte del bloque.
  • Se disuelve fácilmente del portaobjetos del microscopio antes de teñirlo.
  • Alta viscosidad para garantizar una fuerte adhesión del tejido al soporte, lo que permite una correcta orientación de la muestra mientras el medio está líquido.
  • Se congela rápidamente con un daño mínimo por formación de cristales.
  • Se puede utilizar como medio de infiltración para tejidos que tienden a romperse al cortarlos, como el cerebro.
Especificaciones
Tipo de producto Medios de inclusión