Learn More
7 de octubre de 2019, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oct-7-enal |
| CAS | 21573-31-9 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Octen-1-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2,8H,1,3-7H2 |
| SMILES | C=CCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | 7 de octubre de 2019 |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |