Learn More
Oct-1-eno, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10418990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10418990 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10418990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0105/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
CAS 111-66-0
Presión de vapor 13mmHg at 20°C
Viscosidad 0.38 St at 40°C
Densidad del vapor 3.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C8H16
Número MDL 9548
Punto de fusión -102°C
Punto de ebullición 121°C
Clave InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC=C
Nombre IUPAC oct-1-eno
Peso molecular (g/mol) 112.216
PubChem CID 8125
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:46708
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.