Learn More
Oclacitinib, TRC
Código de producto. 30138678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138678 5 mg 5 miligramos
30135991 1 mg 1 miligramo
30005882 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1700005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1208319-26-9
Fórmula molecular C15H23N5O2S
Peso molecular (g/mol) 337.44
Sinónimo trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)amino]ciclohexil]metanosulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oclacitinib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1572