Learn More
Maleato de Oclacitinib, TRC
Código de producto. 30135111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135111 5 mg 5 miligramos
30133205 1 mg 1 miligramo
30009594 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO1700205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1640292-55-2
Fórmula molecular C19H27N5O6S
Peso molecular (g/mol) 453.51
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N(C)c2ncnc3[nH]ccc23.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Oclacitinib Maleate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N5O2S.C4H4O4/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-