Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16488437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488437 5 mg 5 miligramos
16441917 50 mg 50 miligramos
16416236 100 mg 100 miligramos
16405768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13577A5mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oclacitinib maleate
CAS 1640292-55-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N5O6S
Cantidad 5 mg
Sinónimo PF-03394197 maleate
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 453.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.51
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation