Learn More
Ocromicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ochromycinone |
| CAS | 28882-53-3 |
| Fórmula molecular | C19 H14 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O4/c1-9-7-10-5-6-12-17(15(10)14(21)8-9)19(23)11-3-2-4-13(20)16(11)18(12)22/h2-6,9,20H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)c2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23 |
| Nombre IUPAC | (3S)-8-hidroxi-3-metil-3,4-dihidro-2H-benzo[a]antraceno-1,7,12-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0892 |