Learn More
Ocratoxina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ochratoxin B |
| CAS | 4825-86-9 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Alanine','N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-','ethyl ester','L- (8CI), L-Phenylalanine','N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-','ethyl ester','(R)-, Ochratoxin C (7CI), Ochratoxin A ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO6/c1-11-9-13-7-8-14(17(22)16(13)20(26)27-11)18(23)21-15(19(24)25)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,15,22H,9-10H2,1H3,(H,21,23)(H,24,25)/t11-,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1Cc2ccc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(3R)-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-3,4-dihidroisocromen-7-carbonil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 369.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1212 |