Learn More
Ocratoxina A (10 μg/ml en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30481287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10x1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481287 10x1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30481287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT905010X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ochratoxin A
CAS 303-47-9
Fórmula molecular C20 H18 Cl N O6
Cantidad 10x1 mL
Sinónimo Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[(3R)-5-cloro-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-3,4-dihidroisocromeno-7-carbonilo]amino]-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 403.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0823
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 μg/mL