Learn More
Tocris Bioscience™ Ocean Blue, SE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18767496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18767496 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18767496 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6489/5
Blue fluorescent dye; supplied as NHS ester
Ocean Blue, SE is a blue fluorescent dye. Conjugates of this dye are strongly fluorescent even at neutral pH. Excitation maximum = 405 nm; emission maximum = 455 nm; extinction coefficient = 36000 M-1cm-1; correction factor A280 = 0.15.
Please see the protocol for further information on protein/antibody labeling and conjugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-6,8-difluoro-7-hydroxycoumaryl succinimidyl ester
CAS 215868-33-0
Cantidad 5 mg
Objetivo Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes
Fórmula molecular C14H7F2NO7
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2
Tipo de producto Blue Fluorescent Dye
Pureza 95%