Learn More
Ocaperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ocaperidone |
| CAS | 129029-23-8 |
| Fórmula molecular | C24H25FN4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,9-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, R 79598 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25FN4O2/c1-15-4-3-10-29-23(15)26-16(2)19(24(29)30)9-13-28-11-7-17(8-12-28)22-20-6-5-18(25)14-21(20)31-27-22/h3-6,10,14,17H,7-9,11-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=CN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2,9-dimetilpirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 420.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1962 |