Learn More
MedChemExpress Obinutuzumab
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD20 type II |
| Cantidad | 1 mg |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Inhibitory Antibodies |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 949142-50-1 |
| Grado de pureza o calidad | 99.4% |