Learn More
Cloruro de obidoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Obidoxime Chloride |
| CAS | 114-90-9 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O3 . 2 Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','chloride (1:2), 1,1'-(Oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium chloride]','dioxime (7CI), Pyridinium','1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formyl-','dichloride','dioxime (8CI), Pyridinium','1,1'-[oxybis(methylene)]bis[4-[(hydroxyimino)methyl]-','dichloride (9CI), 1,1'-(oxydimethylene)bis[4-formylpyridinium] dichloride dioxime, BH 6, Bis(4-hydroxyiminomethylpyridiniummethyl) ether dichloride, Efosim, LuH6, LuH6-Cl2, LueH 6, Obidoxime chloride, Obidoxime hydrochloride, Toksobidin, Toxobidin, Toxogonin, Toxogonin dichloride, Toxogonine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(\C=N\O)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-[[1-[[4-[(E)-hidroxiiminometil]piridin-1-io-1-il]metoximetil]piridin-1-io-4-il]metilideno]hidroxilamina;dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 359.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0599 |