Learn More
Obeticholic Acid Methyl Ester, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.3396 |