Learn More
Éster metílico del ácido obeticólico, Mikromol™
Descripción
Éster metílico del ácido obeticólico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| CAS | 951694-73-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Obeticholic Acid Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H46 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3α,5β,6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7-dihydroxy-6-ethyl-5β-cholanate, Obeticholic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16-22,24-25,28,30H,6-15H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-etil-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoato de metilo |
| Mostrar más |