Learn More
Obeticholic acid, MedChemExpress
Descripción
Obeticholic acid (INT-747) is a potent, selective and orally active FXR agonist with an EC50 of 99 nM. Obeticholic acid has anticholeretic and anti-inflammation effect. Obeticholic acid also induces autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Obeticholic acid |
| CAS | 459789-99-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H44O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | INT-747 6-ECDCA 6-Ethylchenodeoxycholic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.74 mM) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (118.87 mM) |
| SMILES | C[C@@]([C@]1([H])[C@@H](CC)[C@H]2O)(CC[C@@H](O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[C@]4(C)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 420.63 |
| Mostrar más |