Learn More
Obefazimod, MedChemExpress
Código de producto. 16485927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485927 5 mg 5 miligramos
16469746 50 mg 50 miligramos
16464476 100 mg 100 miligramos
16463198 10 mg 10 miligramos
16462666 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100870
MedChemExpress Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Obefazimod (ABX464) is a potent anti-HIV agent. Obefazimod inhibits HIV-1 replication in stimulated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with an IC50 ranging between 0.1 μM and 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Obefazimod
CAS 1258453-75-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClF3N2O
Cantidad 5 mg
Sinónimo ABX464
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.24 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC2=NC3=C(Cl)C=CC=C3C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 338.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.71
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus