Learn More
Obatoclax Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16487037
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487037 5 mg 5 miligramos
16485236 100 mg 100 miligramos
16460647 50 mg 50 miligramos
16404328 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16487037
Marca: Medchem Express HY10969
MedChemExpress Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.
Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Obatoclax Mesylate
Forma física Solid
CAS 803712-79-0
Color Black
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GX15-070 Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C2=CC3=C(C=CC=C3)N2)=N/C1=C\C4=C(C=C(N4)C)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 413.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.49
Porcentaje de pureza 98.0%