Learn More
OBA-09, MedChemExpress
Código de producto. 16485388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485388 10 mg 10 miligramos
16448107 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12840
MedChemExpress OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
OBA-09, a simple ester of pyruvate and salicylic acid, is potent multi-modal neuroprotectant. OBA-09 has anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OBA-09
CAS 856095-68-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.38 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC(C(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 208.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.17
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration