Learn More
Oakton™ Comprobador multiparamétrico resistente al agua
Código de producto. 11509114
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo (pH):
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo (pH) Tamaño de la unidad
11509114 De 0 a 14 1 PCS
1 options
Código de producto. 11509114 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 01X441506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    173.11€ / paquete de 1
    Ahorro 155.89€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
El medidor definitivo para pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura
  • Resistente al agua IP 67 — El ligero dispositivo incluso flota para facilitar la recuperación.
  • Medición de pH fiable desde 0,00 hasta 14,00 con una resolución de 0,01 y precisión
  • Medición automática de conductividad de 0 a 20,00 mS, mide la TDS y la salinidad de 0 a 10,00 ppt
  • El módulo de sensor reemplazable (se vende por separado, 15-094-151) le permite ahorrar dinero, pues reutiliza el cuerpo del medidor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puntos de calibración (conductividad) Punto estándar/manual de 1 a 3
Puntos de calibración (pH) Desde 3 hasta 5
Intervalo de detección pH de 0 a 14
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, Conductividad, SDT, Salinidad, Temperatura, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0 a 200 μS, de 200 a 2000 μS, 2 a 20 mS
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (salinidad) De 0 a 100 ppm, de 100 a 1000 ppm, de 1 a 10 ppt
Intervalo (TDS) De 0 a 100 ppm, de 100 a 1000 ppm, de 1 a 10 ppt
Resolución (pH) 0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Incluye Sensor desmontable, caja de plástico transparente, baterías e instrucciones
Resolución (conductividad) 0,1 ms
Resolución (salinidad) 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt, 0,01 %
Resolución (TDS) 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
Exactitud de temperatura ± 0,5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Longitud (métrico) 16,51 cm
Peso con embalaje (imperial) 0,2 lb
Peso con embalaje (métrico) 90 g
Tensión 1,5V