Description
- Calibración de cuatro puntos para una precisión de intervalo completo
- Intervalo automático de 0 a 1000 NTU
- Portátil y duradero
- Peso ligero
- Para uso en pruebas de campo y control de calidad
- Repetibilidad y precisión
- Resolución tan baja como 0,01 NTU
Specifications
Specifications
| Tipo | Turbidímetro portátil |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de pantalla | LED |
| Incluye | Cuatro estándares principales, tres cubetas vacías con tapas de protección contra la luz, aceite de silicio, paño que no suelta pelusa, cuatro pilas AAA, instrucciones y maletín de transporte rígido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para monitorizar la turbidez en aplicaciones químicas, alimentarias e industriales |
| Clasificación IP | IP67 |
| Exactitud | ± 2 %, ± 3 % |
| Resolución | 0,01, 0,1, 1 NTU |
| Turbidez | De 0 a 1000 NTU |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,1 x 2,7 x 1,8 pulg (15,5 x 6,8 x 4,6cm) |
| Show More |