Description
Mantenga las sondas de pH limpias y almacenadas correctamente para una mayor duración
- Elimine los depósitos de grasa y aceite de los electrodos con nuestra solución de limpieza.
- La solución de limpieza contiene pepsina.
- Después de la limpieza, mantenga sus electrodos en condiciones de trabajo adecuadas con nuestra solución de almacenamiento.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | > 100 °C |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Composición | Agua, cloruro de potasio, fosfato de dihidrógeno de potasio, fosfato de hidrógeno de disodio |
| Conductividad | No se han probado |
| Descripción | Solución de mantenimiento de electrodos; 500 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
| Tipo | Solución de almacenamiento |
| Tipo de solución de llenado | Almacenamiento de electrodos de pH |
| Show More |