Descripción
- Las soluciones de tampón de pH permiten al usuario ajustar su sistema para leer mediciones precisas
- Almacene los tampones alejados de la luz solar directa.
Información de órdenes
Peso con embalaje:0,6 kg(1-1/4 libras).
Certifications
Trazable al NIST, certificado según los estándares trazables al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración |
| Para utilizar con (equipo) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4.01 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | pH Buffer |