Learn More
Oakton™ Electrodos y sondas para medidores de pH 1100 y pH 2100, electrodo combinado de pH/ATC, unión doble
Código de producto. 11725179 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/miniteléfono ATC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11725179 BNC/miniteléfono ATC cada uno
1 options
Código de producto. 11725179 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3581172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodos de repuesto
  • El electrodo de pH es de unión doble y rellenable, con cuerpo de vidrio
  • La sonda de temperatura es de acero inoxidable 304 y se utiliza para lecturas con compensación automática de temperatura
  • Con cable de 0,9 m (3 pies) de longitud
  • La completa sonda de temperatura/electrodo de pH tiene un cuerpo de epoxi, relleno de gel y está disponible en unión sencilla o doble“”
  • Con un conector BNC para pH, un conector de clavija para temperatura y un cable de 0,8 m (30 pulgadas) de longitud
Especificaciones
Tipos de conector BNC/miniteléfono ATC
Junta Doble
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado Gel
Para utilizar con (aplicación) Agua de campo sucia y soluciones con metales pesados u orgánicos
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH 5, pH 6, pH 510, iones 510, pH 1100, pH 2100
Incluye Cable de 0,76 m (2,5 pies), frasco de almacenamiento de electrodos y solución de almacenamiento
Referencia interna Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Longitud del cable (imperial) 36 in
Longitud del cable (métrico) 0,9 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm