Learn More
Oakton™ Sonda de pH de uso general, rellenable, junta doble, vidrio, cable de 3 pies, BNC
Código de producto. 11700309 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11700309 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11700309 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3580504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    172.04€ / paquete de 1
    Ahorro 4.96€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Electrodos de repuesto
  • Compatible con todos los medidores de pH de la marca Oakton
  • Ideal para medidas de uso general
  • Resistente a sustancias químicas agresivas
  • Tipo de junta doble
  • Los electrodos de vidrio son resistentes a sustancias químicas agresivas. 
  • Seleccione el estilo de unión y punta según las necesidades de su aplicación. 
  • Todos los electrodos incluyen células de referencia de Ag/AgCl.
  • Los modelos de conexión directa incluyen un conector BNC; otros modelos añaden un cable de 1 m (3,3 pies)
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Doble
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado de pH
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio de uso general
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Oakton
Incluye Cable de 0,91 m (3 pies), frasco de almacenamiento de electrodos y solución de almacenamiento
Referencia interna Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Longitud del cable (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 110 mm
Longitud del cable (métrico) 0,9 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm