Includes
Tres pilas AA proporcionan 700 horas continuas (sin uso de retroiluminación)
Requires
Las sondas se venden por separado
- Funcionamiento con pulsador
- Diseño ergonómico con pantalla de gran tamaño fácil de leer con retroiluminación
- Mostrar cualquiera de los dos°C o°F
- Visualización de temperatura máxima y mínima
- Ajuste de calibración de compensación de temperatura
- Función de retención – Congela las mediciones para facilitar su lectura y registro.
- Acepta dos cuchillas hembra ANSI entrada de miniconector
- Función de apagado automático – Apaga el medidor después de 17 minutos de inactividad para ahorrar pilas
- Teclado sellado y caja de plástico ABS – Cumple con los estándares IP54 de resistencia a salpicaduras
Información de órdenes
- Available rubber armor – Protects meter; features a built-in stand
- Optional 3-way hands-free kit
Certifications
UL listed and certified for Class I: Groups A, B, C, and D division, NIST™ traceable. (Cat. No. 13-621-855 comes with NIST certification.)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
| Fondo (imperial) | 2 in |
| Fondo (métrico) | 5,2 cm |
| Altura (imperial) | 7 in |
| Altura (métrico) | 17,8 cm |
| Incluye | Tres pilas AA e instrucciones |
| Longitud (métrico) | 175 mm |
| Material | Plástico ABS |
| Tipo de sonda | Termopar de tipo J |
| Resolución | 1 °C |
| Show More |