Learn More
Oakton Papel registrador de gráficos higrotermográficos, 7 días, 2 horas
Código de producto. 11739909 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11739909 De -10 °C a +50 °C paquete de 100
1 options
Código de producto. 11739909 Proveedor Oakton N.º de proveedor 0836841
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Papel de repuesto para higrotermógrafo para Oakton™ Registradores gráficos higrotermógrafos.
  • Rangos de temperatura y velocidades variables.
  • Elija el papel compatible con el registrador de gráficos y las necesidades de la aplicación.
Especificaciones
Tipo de producto Papel gráfico
Para utilizar con (aplicación) Dos o tres velocidades
Para utilizar con (equipo) Oakton™ Registradores gráficos de higrotermógrafo
Cantidad 100/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +50 °C