Descripción
- Solución tampón Oakton, pH 7 l (1 galón)
- Todos los tampones de pH Orion se puede analizar con los materiales de referencia de la norma NIST
- La solución tampón le permite calibrar cualquier instrumento de pH para garantizar precisión
- Facilita la calibración
- Solo tiene que ajustar el instrumento al valor de pH de la solución
- Si no se abre, la vida útil es de 2 años
- Las soluciones tampón de pH de Oakton tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para proporcionar calibraciones precisas
- Fabricado conforme a las directrices de calidad ISO 9000 y trazable a las normas NIST
- Si no se abre, la vida útil es de 2 años; una vez abierto, use el pH 4 y pH 7 en 90 días, el pH 10 en 30 días
- Tipos de tampón:
- Tampón de pH 1,68 disponible en transparente
- Tampón de pH 4,01 disponible en rojo
- Tampón de pH 6,86 disponible en transparente
- Tampón de pH 7 disponible en amarillo
- Tampón de pH 9,18 disponible en transparente
- Tampón de pH 10,01 disponible en azul
- Tampón de pH 12,46 disponible en transparente
- El tampón tiene color para que el reconocimiento sea rápido y no modifica la precisión o estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Descripción | Estándares de tampón de pH 7 |
| Tipo | Solución tampón Oakton, pH 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de laboratorio y de campo |
| Tamaño | 4 l (1 galón) |