Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de termistor de inmersión, conector fonográfico
Código de producto. 11800040 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11800040 De -30 °C a +100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11800040 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9382400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tres pilas AA que proporcionan 400 horas continuas (sin el uso de la retroiluminación).
Requires
Dos sondas de termistor de la serie 400 (no incluidas)
La sonda de termistor de inmersión ofrece una excelente precisión en el rango de temperatura biológica.
  • Las sondas están aisladas electrónicamente y con un enchufe mono de 1/4 in (a menos que se especifique lo contrario).
  • Las sondas están diseñadas para múltiples aplicaciones.
  • Las sondas recubiertas de epoxi se pueden utilizar en inmersiones en líquidos.
  • Constante de tiempo: 1 a 4 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
Información de órdenes
Dimensiones del medidor (profundidad x ancho x alto): 2 x 4 x 7 in.
Certifications
Aprobado por la CE. Disponibles con certificación de NIST™. ISO 9001:2000, marcado CE
Garantía
3 año
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001:2000, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,188 in
Diámetro de la sonda (métrico) 4.78 mm
Para utilizar con (aplicación) Inmersión más común y de líquidos
Incluye Tres pilas AA que proporcionan 400 horas continuas (sin el uso de la retroiluminación).
Longitud del cable (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 25.4 cm
Longitud del cable (métrico) 152,4 cm
Material Acero inoxidable, Plástico ABS
Tipo de sonda Sonda de inmersión
Tipo de producto Sonda de termistor
Longitud (imperial) 10 in
Temperatura máx. (imperial) 212 °F
Temperatura máxima 100 °C
Temperatura mín. (imperial) -22°F
Temperatura mín. (métrico) -30 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -22 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +100 °C
Calibrated No
Duración de la batería 400 hr.
Batería, tipo AA
Exactitud ±0,2 °F de 32 °F a 150 °F (±0,1 °C de 0 a 70 °C)
Pantalla Ninguno
Anchura (métrico) 0.48 cm
Mostrar más Mostrar menos
Software sólo compatible con versiones anteriores de Windows (7 o XP)