Description
- Moldeados en polipropileno duradero y resistente a productos químicos, los tubos tienen fondos redondeados y espesores de pared consistentes para centrifugación de hasta 50.000 g cuando se llenan al 80% de su capacidad nominal
- Los tubos estilo Oakridge son autoclavables y reutilizables, y están diseñados con cierres sin revestimiento a prueba de fugas
- Características de los tubos centrífugos estilo Oakridge:
- Los tubos tienen fondos redondeados y un grosor de pared constante para centrifugación refrigerada o no refrigerada de alta velocidad
- Los tubos soportan hasta 50.000 g cuando se llenan al 80% del volumen; los tubos deben llenarse hasta el 80% del volumen para un rendimiento adecuado
- Reutilizable y autoclavable a 121 °C
- Los fondos redondeados se adaptan a rotores de centrifugadores de alta velocidad
- Tubo y tapa de rosca de polipropileno (PP) con anillo de sellado integral para cierre impermeable
- Excelente resistencia química
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Redondo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca incluido |
| Cierre incluido | Sí |
| Área de escritura | No |
| Show More |