Learn More
OAC2, MedChemExpress
Código de producto. 16486026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486026 100 mg 100 miligramos
16431617 50 mg 50 miligramos
16425438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12884
MedChemExpress OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
OAC2 is an Oct4-activating compound which activates expression through the Oct4 gene promoter.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OAC2
Forma física Solid
CAS 6019-39-2
Color Gray
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12N2O
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.24 mM) ∣Ethanol : 25 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=C1)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 236.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 99.57%