Learn More
OAC1, MedChemExpress
Código de producto. 16481317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481317 50 mg 50 miligramos
16445816 100 mg 100 miligramos
16415088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12303
MedChemExpress OAC1 is a Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4)-activating compound; enhances the iPSC reprogramming efficiency and accelerated the reprogramming process.
OAC1 is a Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4)-activating compound
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OAC1
CAS 300586-90-7
Color Dust Gray
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11N3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (168.59 mM)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC=C2)C=N1)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 237.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.26
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid