Learn More
OABK hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499726 50 mg 50 miligramos
16483178 10 mg 10 miligramos
16424466 100 mg 100 miligramos
16405917 5 mg 5 miligramos
16400709 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100825
MedChemExpress OABK hydrochloride is a small-molecule switch that can be used to control protein activity.
OABK hydrochloride is a small-molecule switch that can be used to control protein activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OABK hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1984862-48-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20ClN5O4
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCCNC(OCC1=CC=CC=C1N=[N+]=[N-])=O)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 357.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza 96.44%