Learn More
O6BTG-octylglucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16465518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465518 10 mg 10 miligramos
16408237 5 mg 5 miligramos
16401697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13057
MedChemExpress O6BTG-octylglucoside is a potent O6-methylguanine-DNAmethyl-transferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 32 nM in vitro (cell extracts) and 10 nM in HeLa S3 cells.
O6BTG-octylglucoside is a potent O6-methylguanine-DNAmethyl-transferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 32 nM in vitro (cell extracts) and 10 nM in HeLa S3 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O6BTG-octylglucoside
CAS 382607-78-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34BrN5O7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Glucose-conjugated MGMT inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (162.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]1([C@]([H])(O[C@@](OCCCCCCCCN2C3=C(N=C2)C(OCC4=CC(Br)=CS4)=NC(N)=N3)([C@](O)([C@]1(O)[H])[H])[H])CO)O
Peso molecular (g/mol) 616.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.53
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death