Learn More
O6-etil-2'-desoxiguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O6-Ethyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 50704-46-6 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N5 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | O6-Ethyl-2'-deoxyguanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N5O4/c1-2-20-11-9-10(15-12(13)16-11)17(5-14-9)8-3-6(19)7(4-18)21-8/h5-8,18-19H,2-4H2,1H3,(H2,13,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1nc(N)nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-etoxipurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 295.295 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.128 |