Learn More
O6-bencil guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O6-Benzyl Guanosine |
| CAS | 4552-61-8 |
| Fórmula molecular | C17H19N5O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O6-Benzylguanosine, 2-Amino-6-(benzyloxy)-9-β-D-ribofuranosyl-purine, 6-O-(Phenylmethyl)guanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O5/c18-17-20-14-11(15(21-17)26-7-9-4-2-1-3-5-9)19-8-22(14)16-13(25)12(24)10(6-23)27-16/h1-5,8,10,12-13,16,23-25H,6-7H2,(H2,18,20,21)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2N=CN3[C@H]4[C@@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)O)O)N |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-fenilmetoxipurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1386 |