Learn More
O6-Bencil-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropil)-1,3-disiloxanodiil)-Beta-D-2'-desoxirribofuranosil]guanina, TRC
Código de producto. 30333056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30333056 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30333056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2334505MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material O6-Benzyl-8-bromo-N9-[3',5'-O-(1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)-1,3-disiloxanediyl)-beta-D-2'-deoxyribofuranosyl]guanine
CAS 328394-26-9
Fórmula molecular C29 H44 Br N5 O5 Si2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 8-Bromo-2'-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3',5'-O-[1,1,3,3-tetrakis(1-methylethyl)-1,3-disiloxanediyl]guanosine
Fórmula InChI InChI=1S/C29H44BrN5O5Si2/c1-17(2)41(18(3)4)37-16-23-22(39-42(40-41,19(5)6)20(7)8)14-24(38-23)35-26-25(32-28(35)30)27(34-29(31)33-26)36-15-21-12-10-9-11-13-21/h9-13,17-20,22-24H,14-16H2,1-8H3,(H2,31,33,34)/t22-,23+,24+/m0/s1
SMILES CC(C)[Si]1(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O[Si](O1)(C(C)C)C(C)C)n3c(Br)nc4c(OCc5ccccc5)nc(N)nc34)C(C)C
Nombre IUPAC 9-[(6aR,8R,9aS)-2,2,4,4-tetra(propan-2-il)-6a,8,9,9a-tetrahidro-6H-furo[3,2-f][1,3,5,2,4]trioxadisilocin-8-il]-8-bromo-6-fenilmetoxipurin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 678.765
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.206
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.