Learn More
O6-bencil-2'-desoxiguanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O6-Benzyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 129732-90-7 |
| Fórmula molecular | C17H19N5O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-6-O-(phenylmethyl)guanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N5O4/c18-17-20-15-14(16(21-17)25-8-10-4-2-1-3-5-10)19-9-22(15)13-6-11(24)12(7-23)26-13/h1-5,9,11-13,23-24H,6-8H2,(H2,18,20,21)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1nc(OCc2ccccc2)c3ncn([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)c3n1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-fenilmetoxipurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 357.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1437 |