Learn More
O6-(2-hidroxipropil)-2'-desoxiguanosina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | O6-(2-Hydroxypropyl)-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 1327339-22-9 |
| Fórmula molecular | C13H19N5O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N5O5/c1-6(20)4-22-12-10-11(16-13(14)17-12)18(5-15-10)9-2-7(21)8(3-19)23-9/h5-9,19-21H,2-4H2,1H3,(H2,14,16,17)/t6?,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC(COC1=NC(=NC2=C1N=CN2[C@H]3C[C@H]([C@H](O3)CO)O)N)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,5R)-5-[2-amino-6-(2-hidroxipropoxi)purin-9-il]-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 325.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1386 |