Learn More
O5'-succinilvitamina B12, TRC
Código de producto. 30425026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425026 10 mg 10 miligramos
30410714 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69218010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O5'-Succinylvitamin B12
CAS 55729-45-8
Nombres de analitos o componentes O5'-Succinylvitamin B12
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C67 H92 Co N 14 O17 P
Sinónimo Co-(cyano-κC)-cobinamide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, 3'-Ester with [1-[5-O-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-α-D-ribofuranosyl]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-κN3]
Fórmula InChI InChI=1S/C66H94N13O17P.CN.Co/c1-31-22-41-42(23-32(31)2)79(30-74-41)61-56(90)57(43(94-61)29-93-53(89)19-18-52(87)88)96-97(91,92)95-33(3)28-73-51(86)20-21-63(8)39(24-48(70)83)60-66(11)65(10,27-50(72)85)38(14-17-47(69)82)55(78-66)35(5)59-64(9,26-49(71)84)36(12-15-45(67)80)40(75-59)25-44-62(6,7)37(13-16-46(68)81)54(76-44)34(4)58(63)77-60;1-2;/h22-23,25,30,33,36-39,43,56-57,60-61,90H,12-21,24,26-29H2,1-11H3,(H16,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,91,92);;/q;-1;+3/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES CC1CNC(=O)CCC2(C)C(CC(=O)N)C3C4(C)C(C)(CC(=O)N)C(CCC(=O)N)C5=N4[Co+3]67([C-]#N)(N8=CN(C9OC(COC(=O)CCC(=O)O)C(OP(=O)([O-])O1)C9O)c%10cc(C)c(C)cc8%10)N%11=C(C=C%12C(C)(C)C(CCC(=O)N)C(=N6%12)C(=C2[N-]37)C)C(CCC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%11=C5C
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 1455.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1454.5834