Learn More
O4I2, MedChemExpress
Código de producto. 16487628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487628 10 mg 10 miligramos
16477536 100 mg 100 miligramos
16470098 5 mg 5 miligramos
16403647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18772
MedChemExpress O4I2 is a potent Oct3/4 inducer. O4I2 induces the expression of pluripotent-associated genes Lin28, Sox2 and Nanog, and suppresses Rex1.
O4I2 is a potent Oct3/4 inducer. O4I2 induces the expression of pluripotent-associated genes Lin28, Sox2 and Nanog, and suppresses Rex1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O4I2
Forma física Solid
CAS 165682-93-9
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11ClN2O2S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (148.54 mM)
SMILES O=C(C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)OCC
Peso molecular (g/mol) 282.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.75
Porcentaje de pureza 99.42%