Learn More
O4-etiltimina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O4-Ethylthymine |
| CAS | 10557-55-8 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Ethoxy-5-methyl- 2(1H)-pyrimidinone, 4-Ethoxy-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, O4-Ethylthymine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O2/c1-3-11-6-5(2)4-8-7(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC(C(C)=CN1)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-etoxi-5-metil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.09 |