Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa térmica analógico para oxígeno
Descripción
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de masa |
| Exactitud | ±1,5% |
| Intervalo de caudal | De 0 a 60 LPM |