Learn More
O151 (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzoic Acid 2-Cyclohexylidenehydrazide |
| CAS | 304478-23-7 |
| Fórmula molecular | C13 H15 Br N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | O151 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15BrN2O/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(17)16-15-12-4-2-1-3-5-12/h6-9H,1-5H2,(H,16,17) |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C(=O)NN=C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-N-(ciclohexilidenoamino)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 295.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0368 |