Learn More
Dicloruro de o-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494134 250 g 250 g
11484134 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12500.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-12-4
Fórmula molecular C8H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 175.05
Número MDL MFCD00000903
Clave InChI FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
PubChem CID 11919
Nombre IUPAC 1,2-bis(clorometil)benceno
SMILES ClCC1=CC=CC=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylylene dichloride
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pungent
Cantidad 250 g
Número UN UN2928
Beilstein 2043675
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 98%