Learn More
dibromuro de o-xilileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423467 5 g 5 g
11433467 25 g 25 g
11443467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17241.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,2-bis(bromometilo)benceno se utiliza en la síntesis de isotioureas implicadas en la inhibición de las sintasas de óxido nítrico humano. También se utiliza en la síntesis de los ligandos de carbeno tridentato.
Solubilidad
la solubilidad en tolueno es casi transparente y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-13-4
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00000175
Clave InChI KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
Nombre IUPAC 1,2-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylylene dibromide
Punto de fusión 92°C to 96°C
Densidad 1.96
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 637159
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.96
Porcentaje de pureza 97%